Documenti fondamentali
SU860066
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass (with bottom spring), pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
conical clear glass (with bottom spring)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
6 mm × 29 mm
Volume
0.1 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)