854110
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass (with bottom spring), pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
Prodotti consigliati
Materiali
conical clear glass (with bottom spring)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt.
6 mm × 28 mm
Volume
0.1 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Vial inserts for 1.5 mL large opening vials [volume 0.1 mL, clear glass conical (with bottom spring)] allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Large opening vials (6.0 mm ID) require a 6 mm OD insert.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
854110 | 4061833431337 |
MU854110 |