Documenti fondamentali
29445-U
Supelco
Certified glass inserts for 8 x 40 mm shell vials
volume 100 μL, clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass insert (with plastic bottom spring)
Descrizione
conical precision point
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
5 mm × 30 mm
Volume
100 μL
Raccordi
thread for 8 mm
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)