Z114065
Wheaton glass serum bottle
volume 100 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 52 mm × 95 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
Descrizione
USP Type I
Caratteristiche
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
Capacità
100 mL
diam. × alt.
52 mm × 95 mm
Volume
100 mL
Colore
amber
Raccordi
opening for 20 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z114065-144EA | 4061832325903 |
Z114065-12EA | 4061837596339 |