Documenti fondamentali
27541
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
gray PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.060 in. × 0.010 in., pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE face
gray PTFE/silicone
silicone body
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
13 mm
diam. × spess. × spess. PTFE
20 mm × 0.060 in. × 0.010 in.
Descrizione generale
Fits standard 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)