Documenti fondamentali
508578
Supelco
Septa, 20mm Chlorobutyl Rubber/PTFE, 52 Durometer, pk 100
PTFE/rubber (chlorobutyl), diam. × thickness 20 mm × 0.150 in., hardness 52 (Durometer: shore A)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE/rubber (chlorobutyl)
Durezza
52 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Chromacol 20-CBT3B
D.E.
20 mm
diam. × spessore
20 mm × 0.150 in.
Descrizione generale
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)