Documenti fondamentali
27297
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
Materiali
beveled finish clear glass vial
round bottom
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt.
22.6 mm × 75 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)