07380
1-Methylethyl 4-methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)-propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate hydrochloride
reference material
Sinonimo/i:
Articaine impurity C (PhEur), Articaine isopropyl ester hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Famiglia di API
articaine
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)