Documenti fondamentali
07356
Supelco
4-Methyl-N-propyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxamide hydrochloride
reference material
Sinonimo/i:
Articaine impurity F (PhEur), Articaine acid propionamide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H25N3O2S · HCl
Peso molecolare:
347.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Famiglia di API
articaine
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)