O7380
Orcein
Powder or crystals
Sinonimo/i:
Natural Red 28
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Orcein, synthetic
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
Composizione
Carbon: 41.72%
Nitrogen: 2.23%
Colore
dark brown
Solubilità
1 M NaOH: 1 mg/mL, clear
εmax
≥400 at 580 nm in 0.1 M NaOH
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C28H24N2O7/c1-11-5-15(31)7-17(33)25(11)29-27-13(3)23-21(9-19(27)35)37-22-10-20(36)28(14(4)24(22)23)30-26-12(2)6-16(32)8-18(26)34/h5-10,29-34H,1-4H3
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?