Documenti
C3915
Sigma-Aldrich
Colchicina
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-N-(5,6,7,9-tetraidro-1,2,3,10-tetrametossi-9-ossobenzo[a]eptalene-7-il)acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.44
Beilstein:
2228813
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
10171502
ID PubChem:
NACRES:
NA.72
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | plant: suitable
Punto di fusione
150-160 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
agriculture
Stringa SMILE
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Descrizione generale
La colchicina è un alcaloide triciclico che può restare nella circolazione per 20-40 ore dall′assunzione. Si accumula in maggiore quantità nei leucociti. Contiene tre anelli esamerici denominati A, B e C.
Applicazioni
La colchicina è stata utilizzata:
  • come inibitore della polimerizzazione della tubulina nei macrofagi derivati dal midollo osseo
  • per l′inibizione della crescita dei neuriti in vitro nelle cellule neuronali umane
  • come destabilizzatore dei microtubuli per indurre la neuropatia periferica nei neuroni derivati da cellule staminali pluripotenti indotte (neuroni iPSC)
Azioni biochim/fisiol
La colchicina interagisce con l′albumina e si lega alla tubulina. La sua associazione con la tubulina incide sulla fusione dei vacuoli autofagici con i lisosomi. Inibisce le tirosin chinasi e le fosfolipasi. La colchicina può essere utile per il trattamento delle sindromi coronariche acute. Viene prescritta per il trattamento di condizioni reumatologiche tra cui la febbre mediterranea familiare (FMF) e l′artrite gottosa acuta.
La colchicina è un inibitore della polimerizzazione dei microtubuli che blocca la segregazione dei cromosomi durante la meiosi. Di conseguenza, viene utilizzata per indurre la poliploidia (tetraploide) nelle cellule vegetali.
Nota sulla preparazione
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Mechanism of the anti-inflammatory effect of colchicine in rheumatic diseases: a possible new outlook through microarray analysis
Ben-Chetrit E, et al.
Rheumatology (Basel), 45(3), 274-282 (2005)
Colchicine: old and new
Slobodnick A, et al.
The American Journal of Medicine, 128(5), 461-470 (2015)
NEK7 is an essential mediator of NLRP3 activation downstream of potassium efflux
He Y, et al.
Nature, 530(7590), 354-354 (2016)
The effects of colchicine and hydroxychloroquine on the cyclo-oxygenases COX-1 and COX-2
Ben-Chetrit E, et al.
Rheumatology International, 25(5), 332-335 (2005)
Comparative Sensitivity of Human-Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neuronal Subtypes to Chemically Induced Neurodegeneration
Cohen JD and Tanaka Y
Applied In Vitro Toxicology, 4(4), 347-364 (2018)