P0453
Piceatannol
powder
Sinonimo/i:
(E)-4-[2-(3,5Dihydroxyphenyl)ethenyl]1,2-benzenediol, 3,3′,4,5′-Stilbenetetrol, 3,3′,4,5′-Tetrahydroxy-trans-stilbene, Astringenin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Colore
light tan to yellow
Punto di fusione
223.0-227.0 °C
Solubilità
H2O: 0.5 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c1
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
Informazioni sul gene
human ... CDK2(1017)
Descrizione generale
Applicazioni
- to study its effect on Ataxia-Telangiectasia Mutated (ATM) protein kinase
- as an inhibitor of ZAP-70 (ζ-chain-associated protein kinase 70)
- as an inhibitor of MRP1-mediated 2′,7′-bis-(carboxypropyl)-5(6)-carboxyfluorescein (BCPCF) transport in intact human erythrocytes and inside-out erythrocyte vesicles (IOVs)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
NF-κB and Inflammation