527948
Piceatannol
A cell-permeable, substrate competitive and reversible plant metabolite that inhibits the activity of rat liver protein kinase A catalytic subunit (IC₅₀ = 3 µM), PKC (IC₅₀ = 8 µM), MLCK (IC₅₀ = 12 µM).
Sinonimo/i:
Piceatannol, trans-3,3ʹ,4,5ʹ-Tetrahydroxystilbene
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1c(ccc(c1)\C=C\c2cc(cc(c2)O)O)O
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Activity of rat liver protein kinase A catalytic subunit
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Wang, B.H., et al. 1998. Planta Med. 64, 195.
Keely, P.J., and Parise, L.V. 1996. J. Biol. Chem. 271, 26668.
Oliver, J.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 29697.
Thakkar, K., et al. 1993. J. Med. Chem. 36, 2950.
Geahlen, R.L., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun. 165, 241.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3