O1877
Ochratoxin A
from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
Sinonimo/i:
N-[(3R)-(5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-L-phenylalanine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ochratoxin A, from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC)
Origine biologica
Petromyces albertensis
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Impurezze
Benzene, free
Solubilità
ethanol: soluble
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(c(O)c2C(=O)O1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- to test its effect on metabolism and hypoxia in human embryonic kidney (HEK293) cells
- to test its cytotoxic effects in bovine mammary epithelial cells
- as a standard for gamma radiation studies with food products and in cytotoxic studies using Hep G2 cells
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.