Documenti fondamentali
34037
Supelco
Ocratossina A
10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18ClNO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.81
Beilstein:
8169012
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Solubilità
methanol: soluble 5 mg/mL, clear, yellow(lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(c(O)c2C(=O)O1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Descrizione generale
Flaconcini Certan
L′ocratossina è una micotossina, prodotta dai generi Aspergillus e Penicillium. I produttori di ocratossina sono ampiamente diffusi in alimenti come i cereali. Le ocratossine sono derivati dell′isocumarina. È stato riferito l′uso di un metodo di rilevamento quantitativo dell′ocratossina A che prevede l′uso di un aptamero (oligonucleotidi a singolo filamento selezionati in vitro per legare target molecolari).
Applicazioni
L′ocratossina A (OTA) è stata utilizzata nella quantificazione dell′OTA nel vino da tavola mediante pulizia con colonna per immunoaffinità e cromatografia liquida ad alte prestazioni. È stata adoperata come standard analitico nel metodo di pulizia dei campioni basato su immunofiltrazione per l′analisi dell′OTA nei cereali. È stata utilizzata come standard analitico per studiare l′influenza dell′OTA sulle cellule neurali embrionali di ratto coltivate in “colture di micromassa” ad alta densità.
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare l′assistenza tecnica.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Ochratoxin A Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin that acts through mechanisms such as the inhibition of protein synthesis, and may also be mediated by organic anion transporters (OATs).
Sigma-Aldrich
494128
Ochratoxin A
Aflatoxin B1 solution 2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Supelco
34029
Aflatoxin B1 solution
Patulin solution 100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Supelco
34127
Patulin solution
Jorge A Cruz-Aguado et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(22), 10456-10461 (2008-11-06)
This work describes the identification of an aptamer that binds with high affinity and specificity to ochratoxin A (OTA), a mycotoxin that occurs in wheat and other foodstuffs, and a quantitative detection method for OTA based on the use of
Iwona Wilk-Zasadna et al.
International journal of molecular sciences, 10(1), 37-49 (2009-04-01)
Embryonic midbrain micromass cultures were exposed for five days to ochratoxin A (OTA) at seven concentrations (ranging from 0.16 to 10 microg/mL). Cell viability was assessed in neutral red uptake test (NRU), and differentiation - by immunoenzymatic determination of structural
Elisabeth Viktoria Reiter et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 400(8), 2615-2622 (2011-04-05)
The paper presents a new sample clean-up method based on immuno-ultrafiltration for the analysis of ochratoxin A in cereals. In contrast to immunoaffinity chromatography, in immuno-ultrafiltration, the antibodies are used in non-immobilised form. Ochratoxin A was extracted with ACN/water (60/40
A Visconti et al.
Journal of chromatography. A, 864(1), 89-101 (2000-01-12)
A new and accurate method to quantify ochratoxin A (OA) in table wine has been developed. The method uses commercial immunoaffinity columns for clean-up and high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection for quantification of the toxin. Wine was diluted
Wei Ma et al.
Biosensors & bioelectronics, 42, 545-549 (2012-12-25)
A simple and ultrasensitive method was developed for the detection of Ochratoxin A, utilizing an aptamer as a molecular recognition probe and real-time quantitative PCR (RT-qPCR) amplification of its complementary DNA as signal generators. Under the optimized conditions, the cycle