P1639
Patulin
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Clavacin, Clavatin, Expansine, Gigantin, Leucopin, Mycoine C3, Terinin, 4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
water: 9-11 mg/mL
Spettro attività antibiotica
fungi
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to study patulin contamination of bottled wine
- in DNA-damaging activity of patulin in Escherichia coli
- in molecular cloning and functional characterization of two CYP619 cytochrome P450s involved in biosynthesis of patulin in Aspergillus clavatus
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves