R9525
RX 821002 hydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[2-(2-Methoxy-1,4-benzodioxanyl)]imidazoline hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
H2O: >20 mg/mL
Stringa SMILE
Cl[H].COC1(COc2ccccc2O1)C3=NCCN3
InChI
1S/C12H14N2O3.ClH/c1-15-12(11-13-6-7-14-11)8-16-9-4-2-3-5-10(9)17-12;/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,13,14);1H
IMPOOMVZVWKSAP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
α2-Adrenoceptors