S143
(±)-6-Chloro-PB hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(±)-6-Chloro-7,8-dihydroxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide, (±)-SKF-81297 hydrobromide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to light tan
Solubilità
H2O: 1.7 mg/mL
DMSO: >10 mg/mL
ethanol: 6.3 mg/mL
Stringa SMILE
Br[H].Oc1cc2C(CNCCc2c(Cl)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H16ClNO2.BrH/c17-15-11-6-7-18-9-13(10-4-2-1-3-5-10)12(11)8-14(19)16(15)20;/h1-5,8,13,18-20H,6-7,9H2;1H
RMIJGBMRNYUZRG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD1(1812)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?