SML0513
SKF83822 hydrobromide
Sinonimo/i:
6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(3-methylphenyl)-3-(2-propen-1-yl)-1H-3-Benzazepine-7,8-diol hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br.Cc1cccc(c1)C2CN(CCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23)CC=C
InChI
1S/C20H22ClNO2.BrH/c1-3-8-22-9-7-15-16(11-18(23)20(24)19(15)21)17(12-22)14-6-4-5-13(2)10-14;/h3-6,10-11,17,23-24H,1,7-9,12H2,2H3;1H
CFWPKYBBXBANLU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.