S2816
SKF-83959 hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
6-Chloro-7,8-dihydroxy-3-methyl-1-(3-methylphenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
Br[H].CN1CCc2c(Cl)c(O)c(O)cc2C(C1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C18H20ClNO2.BrH/c1-11-4-3-5-12(8-11)15-10-20(2)7-6-13-14(15)9-16(21)18(22)17(13)19;/h3-5,8-9,15,21-22H,6-7,10H2,1-2H3;1H
FHYWNBUFNGHNCP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD1(1812)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3