Documenti fondamentali
F6886
Sigma-Aldrich
Forskolina
from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder, positive ionotropic agent
Sinonimo/i:
7β-acetossi-8,13-epossi-1α,6β,9α-triidrossilabd-14-en-11-one, Coleonolo, Colforsina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H34O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.50
Beilstein:
1692716
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
product name
Forskolina, from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder
Origine biologica
Coleus forskohlii
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
ethanol: soluble 50 mg/mL
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Diversi studi indicano che la forskolina è collegata a un aumento della lipolisi, che porta potenzialmente a una maggiore riduzione del grasso e del peso nel corpo. Si ritiene che l'integrazione di forskolina possa migliorare la perdita di grasso senza compromettere la massa muscolare.
La forskolina si trova prevalentemente nella radice della pianta Coleus forskohlii ed è un potenziale composto farmacologico. È usato nel trattamento dell′ipertensione, dei disturbi respiratori e dell′obesità. La forskolina è un diterpenoide in grado di modulare i livelli dell′enzima adenilciclasi e dell′adenosina monofosfato ciclico (cAMP). La progettazione di una via biosintetica della forskolina risponde alle esigenze di una produzione commerciale per uso farmacologico. Dotata di proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, la forskolina riduce l′iperglicemia stimolando il rilascio di insulina. La forskolina promuove la differenziazione delle cellule di epatoma HepaRG e attiva il recettore farnesoide X (FXR) e il recettore pregnano X (PXR).
Applicazioni
La forskolina è stata usata:
  • per indurre l′espressione dell′mRNA negli epatociti primari.
  • come farmaco sgrassante negli epatociti primari umani.
  • come supplemento del terreno per indurre la differenziazione delle cellule staminali di origine adiposa (ACS).
  • nell′attivazione del gene regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR).
  • per promuovere il differenziamento delle cellule staminali pluripotenti indotte indotte umane (hiPSC) in cellule endoteliali.
  • Per stimolare la secrezione dello ione cloruro mediata dal regolatore di conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) in cellule epiteliali delle vie aeree differenziate ottenute da individui affetti e non affetti da fibrosi cistica (CF).
Azioni biochim/fisiol
Diterpenoide permeabile a livello cellulare con proprietà antipertensiva, inotropa positiva e di attivazione dell′adenilciclasi. Molti dei suoi effetti biologici sono dovuti all′attivazione dell′adenilciclasi e all′incremento della concentrazione intracellulare dell′cAMP che ne consegue. La forskolina induce correnti di calcio e inibisce la MAP chinasi.
Caratteristiche e vantaggi
Questo composto viene presentato nella paginaAdenylyl cyclases (Adenililclasi) dell′Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (Manuale della classificazione dei recettori e della trasduzione dei segnali). Per visitare altre pagine del manuale, fare clic qui.
Questo è un prodotto in primo piano nell′ambito della ricerca sui nucleotidi ciclici. Fare clic qui per scoprire gli altri prodotti nucleotidi ciclici. E′ possibile trovare ulteriori informazioni su piccole molecole bioattive per altre aree di ricerca sul sito sigma.com/discover-bsm.
Nota sulla preparazione
La forskolina è solubile in solventi organici quali etanolo, cloroformio e DMSO.
Stoccaggio e stabilità
Forskolin solutions at 5 mg/mL in either ethanol or DMSO are stable for at least 6 months at room temperature per HPLC analysis.
This product is to be stored in room temperature . Store the product tightly closed under dry condition.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Total biosynthesis of the cyclic AMP booster forskolin from Coleus forskohlii
Pateraki I, et al.
eLife, 6, e23001-e23001 (2017)
Differentiation of adipose-derived stem cells into Schwann cell-like cells through intermittent induction: potential advantage of cellular transient memory function
Sun X, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 9(1), 133-133 (2018)
Effect of chronic administration of forskolin on glycemia and oxidative stress in rats with and without experimental diabetes
Rios-Silva M, et al.
International Journal of Medical Sciences, 11(5), 448-448 (2014)
Functional polarization of human hepatoma HepaRG cells in response to forskolin
Mayati A, et al.
Scientific Reports, 8(1), 16115-16115 (2018)
Albert Giralt et al.
Molecular metabolism, 11, 104-112 (2018-03-13)
Aberrant hepatic glucose production contributes to the development of hyperglycemia and is a hallmark of type 2 diabetes. In a recent study, we showed that the transcription factor E2F1, a component of the cell cycle machinery, contributes to hepatic steatosis
Articoli
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.
Protocolli
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Contenuto correlato
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.