59202C
Soluzione di L-glutammina 200 mM
29.23 mg/mL in saline, solution, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
L-glutammina
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Forma fisica
solution
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
L-glutamine: 29.23 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture