Documenti fondamentali
G8540
Sigma-Aldrich
L-glutammina
99.0-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
5-ammide dell’acido L-glutammico, Acido (S)-2,5-diammino-5-ossopentanoico, Levoglutamide
About This Item
Formula condensata:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Beilstein:
1723797
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome del prodotto
L-glutammina, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
Origine biologica
non-animal source
Livello qualitativo
agenzia
meets USP testing specifications
Saggio
99.0-101.0%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D 31.5 to 33.0°, c = 10 in 2 M HCl
[α]20/D 6.3 to 7.3°, c = 4 in water
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 25 mg/mL
Cationi in tracce
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.10%
applicazioni
agriculture
Gruppo funzionale
amide
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
La L-glutammina è l′amminoacido più abbondante tra quelli presenti nel sangue e nei tessuti dei mammiferi. È una sostanza vitale per la ricerca biochimica e sulle colture cellulari. Sostiene la crescita cellulare, il metabolismo e la sintesi proteica. Nelle colture cellulari, sostiene la vitalità cellulare, la proliferazione e la produzione di anticorpi. Negli studi di biochimica, la L-glutammina alimenta le vie metaboliche, la sintesi di biomolecole e i processi cellulari.
Applicazioni
L′amminoacido L-glutammina è stato utilizzato
  • come componente di un terreno privo di siero per colture cellulari organotipiche cocleari di topo.
  • come integratore nel terreno di Eagle modificato da Dulbecco F-12 (DMEM/F-12) per la coltivazione di segmenti di tubulo seminifero di topo
  • come integratore nel terreno 1640 del Roswell Park Memorial Institute (RPMI) per la coltura cellulare di linee cellulari di monociti umani.
Azioni biochim/fisiol
La L-glutammina, anche in polvere, funge da precursore per la sintesi di peptidi, proteine, nucleotidi, purina, pirimidina, amminozuccheri e acidi nucleici. Riveste un ruolo importante nella promozione e nel mantenimento delle funzioni cellulari. Molti tipi di cellule e di tessuti, come quelli di intestino, reni, neuroni del sistema nervoso centrale (CNS), fegato e le β-cellule pancreatiche per il loro funzionamento utilizzano la glutammina a livelli particolarmente elevati. La glutammina regola l′omeostasi acido-base e la segnalazione catabolica. La glutammina riveste un ruolo vitale nel trasporto dell′azoto e mantiene lo stato redox della cellula in equilibrio.La glutammina fornisce l'azoto, il carbonio e gli equivalenti riducenti necessari per la crescita e la divisione cellulare durante la coltura cellulare. L′acido L-Glutammico aiuta l′incorporazione di NH4+ nelle biomolecole.
La L-glutammina è un amminoacido essenziale oltre che un componente fondamentale dei terreni di coltura e costituisce un′importante fonte di energia per le cellule coltivate. La L-glutammina è molto stabile in forma di polvere secca e di soluzione congelata. Tuttavia, nei terreni liquidi e nelle soluzioni madri, la L-glutammina si degrada con relativa rapidità. Per una resa ottimale delle cellule è generalmente necessaria l′integrazione dei terreni di coltura con la L-glutammina prima dell′uso.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
D-(+)-Glucosio powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
G7021
D-(+)-Glucosio
L-glutammina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1125
L-glutammina
L-glutammina for biochemistry
Millipore
1.00289
L-glutammina
L-glutammina phyproof® Reference Substance
PHL83798
L-glutammina
L-glutammina EMPROVE® EXPERT, DAB, JP, USP
SAFC
1.00286
L-glutammina
Nuclear Transfer into Mouse Oocytes
Journal of Visualized Experiments, 1, 116-116 (2006)
Understanding the Warburg Effect: The Metabolic Requirements of Cell Proliferation
Science, 324(5930), 1029?1033-1029?1033 (2009)
Interleukin-6 and IL-6 receptor cell expression in testis of rats with autoimmune orchitis
Rival C, et al.
Journal of Reproductive Immunology, 70(1-2), 43-58 (2006)
Curcumin Alters Neural Plasticity and Viability of Intact Hippocampal Circuits and Attenuates Behavioral Despair and COX-2 Expression in Chronically Stressed Rats
Ga-Young Choi
Mediators of Inflammation (2017)
Lehninger Principles of Biochemistry Edition 4th null
Articoli
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC