HPLC Analysis of Glutamine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (23 °C)
Materiali
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
L-glutammina
meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal sourceCONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] ethanol; (50:50, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 205 nm
injection
5 μL
sample gas