Key Documents
PHR1125
Supelco
L-glutammina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
5-ammide dell’acido L-glutammico, Acido (S)-2,5-diammino-5-ossopentanoico, Levoglutamide
About This Item
Formula condensata:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Beilstein:
1723797
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1294808
Famiglia di API
glutamine
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards. L-glutamine is the most abundant amino acid in the body. It is essential for the synthesis of L-asparagine. It also helps in muscle growth through protein synthesis and increased growth hormone levels.
Applicazioni
L-Glutamine may be used as a pharmaceutical reference standard for the quantification of the analyte in pharmaceutical formulations using amperometric L-glutamate oxidase based enzyme sensors.
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Azioni biochim/fisiol
La L-glutammina è un amminoacido essenziale oltre che un componente fondamentale dei terreni di coltura e costituisce un′importante fonte di energia per le cellule coltivate. La L-glutammina è molto stabile in forma di polvere secca e di soluzione congelata. Tuttavia, nei terreni liquidi e nelle soluzioni madri, la L-glutammina si degrada con relativa rapidità. Per una resa ottimale delle cellule è generalmente necessaria l′integrazione dei terreni di coltura con la L-glutammina prima dell′uso.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7149 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
L-Aspartic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1104
L-Aspartic acid
L-Serine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1103
L-Serine
L-glutammina γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G6392
L-glutammina
D-Glutamine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G9003
D-Glutamine
L-prolina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1332
L-prolina
L-Asparagine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
51363
L-Asparagine
Glicina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1111
Glicina
L-Isoleucine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1099
L-Isoleucine
L-arginina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1454
L-arginina
Fitness ABCs, 11(8), 679-686 (2010)
Determination of L-glutamate and L-glutamine in pharmaceutical formulations by amperometric L-glutamate oxidase based enzyme sensors
Botre F, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 11(8), 679-686 (1993)
Misty R Jenkins et al.
The Journal of experimental medicine, 212(3), 307-317 (2015-03-04)
Failure of cytotoxic T lymphocytes (CTLs) or natural killer (NK) cells to kill target cells by perforin (Prf)/granzyme (Gzm)-induced apoptosis causes severe immune dysregulation. In familial hemophagocytic lymphohistiocytosis, Prf-deficient infants suffer a fatal "cytokine storm" resulting from macrophage overactivation, but
Lisa A Reynolds et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(6), 2984-2993 (2014-08-13)
Helminth parasites remain one of the most common causes of infections worldwide, yet little is still known about the immune signaling pathways that control their expulsion. C57BL/6 mice are chronically susceptible to infection with the gastrointestinal helminth parasite Heligmosomoides polygyrus.
Kohichi Matsunaga et al.
The Journal of cell biology, 190(4), 511-521 (2010-08-18)
Autophagy is a catabolic process that allows cells to digest their cytoplasmic constituents via autophagosome formation and lysosomal degradation. Recently, an autophagy-specific phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-kinase) complex, consisting of hVps34, hVps15, Beclin-1, and Atg14L, has been identified in mammalian cells. Atg14L
Protocolli
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine