Documenti fondamentali
1294808
USP
L-glutammina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-ammide dell’acido L-glutammico, Acido (S)-2,5-diammino-5-ossopentanoico, Levoglutamide
About This Item
Formula condensata:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Beilstein:
1723797
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
glutamine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Glutamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Glycyl-l-glutamine
  • l-Alanyl-l-glutamine
Azioni biochim/fisiol
La L-glutammina è un amminoacido essenziale oltre che un componente fondamentale dei terreni di coltura e costituisce un′importante fonte di energia per le cellule coltivate. La L-glutammina è molto stabile in forma di polvere secca e di soluzione congelata. Tuttavia, nei terreni liquidi e nelle soluzioni madri, la L-glutammina si degrada con relativa rapidità. Per una resa ottimale delle cellule è generalmente necessaria l′integrazione dei terreni di coltura con la L-glutammina prima dell′uso.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
L-glutammina 200 mM, Hybri-Max™, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Sigma-Aldrich
G2150
L-glutammina
L-glutammina EMPROVE® EXPERT, DAB, JP, USP
SAFC
1.00286
L-glutammina
L-glutammina γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G6392
L-glutammina
D-Glutamine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G9003
D-Glutamine
L-glutammina 200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G7513
L-glutammina
Destrosio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1181302
Destrosio
Acido L-glutammico European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
G0355000
Acido L-glutammico
L-Alanyl-L-glutamine
United States Pharmacopeia, 39(4), 4748-4748 (2020)
Glutamine
United States Pharmacopeia, 2123-2123 (2020)
Glycyl-l-glutamine
United States Pharmacopeia, 39(4), 5058-5058 (2020)
Protocolli
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine