N0590200
Nicotine ditartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt, (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine (+)-bitartrate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nicotine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
289.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
143.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)