PHR3061
Nicotine Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
β-Nicotyrine, Nicotine Impurity F (Ph. Eur.), 3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1463337
Famiglia di API
nicotine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]1(c(ccc1)c2cnccc2)C
InChI
1S/C10H10N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2-8H,1H3
RYFOJXFXERAMLS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)