BP821
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt dihydrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
nicotine
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc2c(cc1)O\C(=C3\C=C(C=CC\3=O)NC(=O)C(C)C)\N2
InChI
1S/C17H15ClN2O3/c1-9(2)16(22)19-11-4-5-14(21)12(8-11)17-20-13-7-10(18)3-6-15(13)23-17/h3-9,20H,1-2H3,(H,19,22)/b17-12-
YGMGVHYZWYRTJJ-ATVHPVEESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)