M9020
Mecamylamine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, nAChR antagonist
Sinonimo/i:
2-(Methylamino)isocamphane hydrochloride, Inversine, N,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Mecamylamine hydrochloride,
Stato
powder
Livello qualitativo
Solubilità
ethanol: 122 mg/mL
H2O: 47 mg/mL
isopropanol: 476 mg/mL
glycerol: 95 mg/mL
Ideatore
AstraZeneca
Stringa SMILE
Cl.[H][C@@]12CC[C@@]([H])(C1)C(C)(NC)C2(C)C
InChI
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-,9+,11?;/m1./s1
PKVZBNCYEICAQP-CIISUUNXSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?