5.05207
Mecamylamine Hydrochloride
Sinonimo/i:
Mecamylamine Hydrochloride, N,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride, TC-5214, Inversine, nAChR Antagonist, Mecamylamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
640 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
H2O: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].N(C1(C2CC(C1(C)C)CC2)C)C.[H+]
InChI
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H
PKVZBNCYEICAQP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
nAChR
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lima, H., et al. 2013. Learning & Memory20, 120.
Arnold, E., et al. 2012. J. Child Adolesc. Psychopharmacol.22, 198.
Bacher, I., et al. 2009. Expert Opin. Pharmacother.10, 2709.
Lippiello, M., et al. 2008. CNS Neurosci. Ther.14, 266.br>J. M. Young et al. 2001. Clin. Ther.23, 532.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3