BP555
2-Trifluoromethylthioxanthone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
flupentixol
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
147-151 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H7F3OS/c15-14(16,17)8-5-6-12-10(7-8)13(18)9-3-1-2-4-11(9)19-12/h1-7H
NEWRXGDGZGIHIS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)