Documenti fondamentali
734950
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
66-71 °C
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
ClCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2
WRXVOTDGLNPNND-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)