G0325010
Glibenclamide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide, 4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
glibenclamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
209-214 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H17ClN2O4S/c1-23-15-7-4-12(17)10-14(15)16(20)19-9-8-11-2-5-13(6-3-11)24(18,21)22/h2-7,10H,8-9H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22)
KVWWTCSJLGHLRM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)