BP738
Cis-flupentixol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazinyl]ethyl decanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
flupentixol
Stato
oil
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C33H43F3N2O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-32(39)40-24-23-38-21-19-37(20-22-38)18-11-13-27-28-12-9-10-14-30(28)41-31-17-16-26(25-29(27)31)33(34,35)36/h9-10,12-14,16-17,25H,2-8,11,15,18-24H2,1H3/b27-13+
UIKWDDSLMBHIFT-UVHMKAGCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)