Documenti fondamentali
328936
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
HC6F4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. ebollizione
178 °C (lit.)
Densità
1.525 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(F)c(F)c(C=O)c1F
InChI
1S/C7H2F4O/c8-4-1-5(9)7(11)3(2-12)6(4)10/h1-2H
YIRYOMXPMOLQSO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde is a polysubstituted benzaldehyde and was evaluated as a substrate of PmHNL (Prunus mume hydroxynitrile lyase). Reaction of 2,3,5,6-tetrafluorobenzaldehyde with dipyrromethane was reported.
Applicazioni
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde was used in the preparation of 1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)imidazolidine and 1,3-dimethyl-2-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)imidazolidine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A new (R)-hydroxynitrile lyase from< i> Prunus mume</i>: asymmetric synthesis of cyanohydrins.
Nanda S, et al.
Tetrahedron, 61(46), 10908-10916 (2005)
Effects of aldehyde or dipyrromethane substituents on the reaction course leading to meso-substituted porphyrins.
Geier III, et al.
Tetrahedron, 60(50), 11435-11444 (2004)
Gregory W Nyce et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 4073-4079 (2004-08-19)
The synthesis of N-heterocyclic carbene (NHC) adducts by condensation of diamines with appropriately substituted benzaldehydes is described. This simplified approach provides the NHC adduct without first having to generate the carbene followed by its protection. These adducts undergo thermal deprotection
Global Trade Item Number
SKUGTIN
328936-250MG
328936-1G4061826717967