103748
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
Formylpentafluorobenzene, Pentafluorobenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
164-166 °C (lit.)
Punto di fusione
24-28 °C (lit.)
Densità
1.588 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(C=O)c(F)c1F
InChI
1S/C7HF5O/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10/h1H
QJXCFMJTJYCLFG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?