196916
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
99%, contains 0.1% p-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinonimo/i:
(Perfluorophenyl)ethylene, 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-vinylbenzene, Ethenylpentafluorobenzene
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
0.1% p-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
62-63 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(C=C)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H,1H2
LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Fluorocarbon polymers, like small-molecule fluorocarbons, exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, improved chemical resistance, and decreased intermolecular attractive forces in comparison to their hydrocarbon analogs.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
196916-250G | |
196916-25G | 4061837830174 |
196916-100G | |
196916-5G |