C71203
4-Chlorostyrene
97%, contains 500 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.68 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
500 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.565 (lit.)
P. ebollizione
192 °C (lit.)
Densità
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Study of chemical and biochemical properties of the vinyl group of styrene by the development of structure activity relationships (SAR).
- Preparation of new bis(pyrazolyl)borato olefin complexes of copper(I).
- To investigate the regioselectivity in the cationic Heck reaction of 4-substituted styrenes.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C71203-10G | 4061833511916 |
C71203-50G | 4061837832147 |