Key Documents
380547
Sigma-Aldrich
4-Acetoxystyrene
96%, contains 200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H4CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
contiene
200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
Viscosità
4.2 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
P. eboll.
260 °C (lit.)
Punto di fusione
7-8 °C (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Specificità
Reactivity ratio: 4-Acetoxystyrene/styrene 1.02/0.80
4-Acetoxystyrene/methyl methacrylate 0.76/0.88
4-Acetoxystyrene/maleic anhydride 0/0
Applicazioni
Polymer used in microlithography. Precursor to p-hydroxystyrene that is readily derivatized.
Caratteristiche e vantaggi
Undergoes free radical polymerization, similar to styrene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator