Documenti fondamentali
8.41398
Sigma-Aldrich
4-Methoxystyrene
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Methoxystyrene, 4-Vinylanisole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
211-298-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. transizione
flash point 76 °C
Densità
1.002 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
O(C)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 1.001
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
p-Anisaldehyde 98%
Sigma-Aldrich
A88107
p-Anisaldehyde