141003
4-Vinylanisole
97%
Sinonimo/i:
4-Methoxystyrene
Saggio
97%
Stato
liquid
Punteggio alternativa più verde
old score: 6
new score: 4
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency:
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.562 (lit.)
P. ebollizione
41-42 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
141003-25G | 4061838733825 |
141003-5G | 4061838733832 |