A88107
p-Anisaldehyde
98%
Sinonimo/i:
p-Methoxybenzaldehyde, 4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
P. ebollizione
248 °C (lit.)
Punto di fusione
−1 °C (lit.)
Densità
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
A new HPTLC method to detect adulteration of essential oils is presented along with a range of newly added essential oil reference materials for authenticity analysis.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A88107-5G | 4061837370991 |
A88107-100G | 4061837370960 |
A88107-100ML | |
A88107-1KG | 4061837370977 |
A88107-1L | |
A88107-500G | 4061837370984 |
A88107-500ML | |
A88107-5ML |