Documenti fondamentali
8.43803
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-vinylphenol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Methoxy-4-vinylphenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
232-101-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
P. eboll.
224 °C/1013 hPa
Punto di fusione
9-10 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 14 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.110
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup