24530
Hamilton® syringe, luer tip
701LT, volume 10 μL, needle size (not included)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Materiali
glass body
Misura ago
(not included)
Caratteristiche
without needle Luer tip
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80301
Lungh. ago
, n/a
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with Hamilton 701LT (Luer tip)
Descrizione generale
Hamilton® syringe, luer tip is, ideal for dispensing volume from 0.5μL up to 500μL. It features a ground glass luer tip suitable for mounting chromatographic and PTFE needles.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)