Documenti fondamentali
28632-U
Hamilton® 1701N syringe
1701N Slim Line, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiali
blunt tip stainless steel (point style 3)
Misura ago
22s ga (blunt tip)
Descrizione
gastight, 10uL
Caratteristiche
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 203194
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC sampling)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)