Documenti fondamentali
20972
Siringhe Hamilton® GASTIGHT®, serie 1700
1701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26s ga (bevel tip)
Descrizione
Gastight®
Caratteristiche
needle type N (cemented)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80000
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Descrizione generale
Le siringhe Hamilton sono disponibili nella versione a tenuta di gas che riduce al minimo lo scambio gassoso durante l′analisi GC. Consentono l'erogazione di un volume preciso. Lo stantuffo della siringa è in gran parte insuperato.
Applicazioni
Le siringhe Hamilton sono state impiegate nel campionamento del gas di testa prodotto da un sistema automatico di valutazione della pressione per l′analisi del metano mediante gascromatografia. Sono state altresì impiegate nelle procedure di estrazione e di iniezione inerenti l′analisi mediante gascromatografia delle componenti essenziali della Lavandula angustifolia.
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hydrodistillation-headspace solvent microextraction, a new method for analysis of the essential oil components of Lavandula angustifolia Mill.
Fakhari, Ali Reza, et al.
Journal of Chromatography A, 1098.1, 14-18 (2005)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)
Evaluating effects of tannins on extent and rate of in vitro gas and CH 4 production using an automated pressure evaluation system (APES).
Pellikaan, Wilbert F., et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 166, 377-390 (2011)