Documenti fondamentali
28614-U
Siringa Hamilton® 701N
701N (Slimline), volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
bevel tip stainless steel (point style 2)
Misura ago
26s ga (bevel tip)
Caratteristiche
Microliter
Syringe, Fixed Needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 203072
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)