Key Documents
20736
Siringa Hamilton®, serie 700, ago fisso
705N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinonimo/i:
Hamilton® Syringe 705N 50UL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiali
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22s ga (bevel tip)
Caratteristiche
needle type N (cemented needle)
point style 2
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80500
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Descrizione generale
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)