Documenti fondamentali
21496
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
805RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22s ga (bevel tip)
Caratteristiche
removable needle RN
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 84857
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Compatibilità
for use with Hamilton 805RN (removable needle)
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)